Microplates, opaque OptiPlates™
Fournisseur: PerkinElmer
PERK6005290EA 0 EUR InStock
PERK6005290 PERK6005270 PERK6007290 PERK6005299
Microplates, opaque OptiPlates™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
  • Made of polystyrene
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité