Pointes de distribution, PD-Tips II
Fournisseur: Brand
705708 705710 705714 705736 705744 705706 705700 705718 705720 705730 705748 705712 705716 705742 705704 705738 705702 705732 705734 705740 705746
613-6215EA 86.6 EUR InStock
613-6215 613-6216 613-6218 613-6225 613-6229 613-6214 613-6211 613-6220 613-6221 613-6222 613-6231 613-6217 613-6219 613-6228 613-6213 613-6226 613-6212 613-6223 613-6224 613-6227 613-6230
Pointes de distribution, PD-Tips II
Pointes de pipettes
Les embouts de distributeur PD-Tips II permettent un pipetage graduel efficace, perfectionnant ainsi les propriétés éprouvées des pointes BRAND PD-Tips Classic. Grâce à la technique brevetée de codage de la taille, les distributeurs HandyStep® touch and HandyStep® electronic identifient automatiquement le volume de l'embout. Les embouts sont également compatibles avec tous les autres instruments de la famille HandyStep®, ainsi qu'avec les pipettes à répétition d'autres fabricants.
  • Volumes de 0,1 à 50 ml
  • Qualité salle propre
  • Disponibles en version de qualité BIO-CERT® (sans ADN, ni RNase, ni endotoxines, ni ATP)
  • Fabriquées dans des matériaux de qualité supérieure (cylindre: PP / piston: PE-HD; 0,1 ml: LCP).
  • Les embouts PD-Tips II ne sont pas autoclavables; les adaptateurs pour les tailles de 25 ml et 50 ml sont autoclavables à 121° C.
Les pointes PD fonctionnent selon le principe de déplacement direct. Elles sont donc particulièrement adaptées à la distribution de liquides à viscosité ou à pression de vapeur élevées. Grâce à leur piston étanche, les embouts PD-Tips II protègent efficacement votre distributeur contre les aérosols. Cela évite la contamination et garantit à l'appareil une longue durée de vie.
Modèles à identification automatique de la taille compatibles avec: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E.
Modèles sans identification automatique de la taille compatibles avec: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 et EDOS® 5221 (les marques citées sont la propriété des fabricants respectifs).
Certifications: Certificat fourni par lot. Conformité à la norme ISO 8655.
Informations de commande: Adaptateur fourni en série pour les tailles 25 ml et 50 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité