L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Autoclaves, chargement par l'avant, D-Line
Fournisseur: TUTTNAUER
2840EL-D 3850EL-D 2840ELC-G-D 3870ELC-G-D 5075ELC-G-D 5075EL-D 3870EL-D
481-0555EA 9670 EUR InStock
481-0555 481-0567 481-0849 TUTT3870ELC-G-D TUTT5075ELC-G-D TUTT5075EL-D TUTT3870EL-D
Autoclaves, chargement par l'avant, D-Line
Stérilisateurs Autoclaves
Les autoclaves de laboratoire de Tuttnauer sont parfaits pour une large gamme d'applications dans divers domaines, tels que les instituts de recherche, les universités, les industries pharmaceutiques, alimentaires, médicales et biotechnologiques. Cette ligne de laboratoire avancée est une gamme de qualité de modèles fiables de paillasse (chargement frontal) et verticaux (chargement par le haut) avec des volumes de chambre de 28 à 160 litres qui fournit une solution unique pour le spectre complet des besoins de stérilisation. Les autoclaves peuvent être entièrement configurés pour un usageMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité