VWR® VisiScope® 260, Stéréomicroscopes
Fournisseur: VWR
VWR®
630-3074EA 626 EUR InStock
630-3074 630-3073 630-3072
VWR® VisiScope® 260, Stéréomicroscopes
Microscopes
Les microscopes sans fil de la série Visiscope® 260 comprennent un microscope stéréoscopique binoculaire, un zoom stéréoscopique binoculaire et un zoom stéréoscopique trinoculaire. Idéals pour les applications d’enseignement supérieur ou de laboratoire.
  • Méthode d’observation sur fond clair pour lumière transmise et incidente
  • Système optique Greenough
  • Tête rotative sur 360°
  • Éclairage durable EcoLED
  • Utilise des batteries rechargeables Ni-MH pour une durée de travail maximale de 12 heures
Les modèles à zoom stéréo comportent un zoom achromatique parfocal.
Informations de commande: Rechargeable batteries not included.
Information de livraison: Fournis prêts à l’emploi avec oculaires, objectif, alimentation multi-fiche, cache anti-poussière et manuel d’utilisation, version numérique (téléchargeable).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité