X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥99% (par pureté enzymatique), Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: BCIG
0428-1GEA 329 EUR InStock
0428-1G 0428-25G 0428-100MG
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥99% (par pureté enzymatique), Qualité ultra pure
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Blank (A620; 0.1%, PO4, pH 7.3) ≤ 0.01
Identification PASS / Fail
Purity (Enzymatic) ≥ 99.0 %
Solubility (2%, DMF) PASS / Fail
Specific Rotation (0.1%, 50% DMF) -64 - -56 degrees
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité