L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agarose LE, ultra-pure molecular bology grade
Fournisseur: Biotium
41028-25G 41028-100G 41028-500G
41028-25GEA 103 EUR InStock
41028-25G 41028-100G 41028-500G
Agarose LE, ultra-pure molecular bology grade
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNAzure® gel stains.
Ultra-pure LE agarose can be used for all routine electrophoresis applications. It has low electroendosmosis (EEO) which confers high electrophoretic mobility. These have high strength and shows low background after staining with common nucleic acid dyes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité