Human native kallikrein (from plasma)
Fournisseur: Merck
Calbiochem®
420307-50EA 584 EUR InStock
420307-50
Human native kallikrein (from plasma)
Protéines et Peptides
Native kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité