Poly(acrylic acid sodium salt) analytical standards, for GPC
Fournisseur: Merck
81123-250MGEA 1190 EUR InStock
81123-250MG 81117-250MG 81131-250MG
Poly(acrylic acid sodium salt) analytical standards, for GPC
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Poly(acrylic acid sodium salt) is a hydrophilic polymer, which can find wide applications in the production of consumer product like diapers, because of its ability to absorb many more times its mass in water.
Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Attention: Limited shelf life, expiry date on the label
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité