Poly(Bisphenol A carbonate) analytical standards kit, molecular weight series, for GPC
Fournisseur: Merck
181676-1SETEA 450 EUR InStock
181676-1SET
Poly(Bisphenol A carbonate) analytical standards kit, molecular weight series, for GPC
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal behaviour, especially thermal degradation property
Kit components
Average Mw 23000; average Mn 13,000 25 g
average Mw 31000; average Mn 18,000 25 g
average Mw 40000; average Mn 21,000 25 g
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité