Mailing boxes, EPS
Fournisseur: DAKLAPACK
520005 13005 520006 13004
DAKL520005EA 18.2 EUR InStock
DAKL520005 DAKL13005 DAKL520006 DAKL13004
Mailing boxes, EPS
Boîtes d'expédition et de transport
Made up of expanded polystyrene (EPS).
  • Non transparent
  • Can be used for cooling elements, gel packs and perfect for dry ice
Suitable for refrigerated transport of biological substances, pharmaceuticals, and blood products.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité