Pesticide reference standard, 3-(Methylphosphinico)propionic acid, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
31264-100MGEA 128 EUR InStock
31264-100MG
Pesticide reference standard, 3-(Methylphosphinico)propionic acid, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-(Methylphosphinico)propionic acid may be used as reference standard in the determination of 3-(methylphosphinico)propionic acid in pesticides using gas chromatography coupled with mass spectrometry, It is is a metabolite of the pesticide, glufosinate ammonium.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité