Pesticide reference standard, 4,4'-DDT, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
31041-100MGEA 84.5 EUR InStock
31041-100MG
Pesticide reference standard, 4,4'-DDT, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Dichlorodiphenyltrichloroethane (4,4′-DDT) is a notorious organochlorine pesticide.
It contains 77% p’p’-DDT, 15% o’p’-DDT, 4% p’p’-DDE (Dichlorodiphenyltrichloroethylene) and less than 1% o’p’-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p’p’-DDD and o’p’-DDE.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité