Organic reference standard, 4-Methyl-1H-benzotriazole, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
14593-50MGEA 61.7 EUR InStock
14593-50MG
Organic reference standard, 4-Methyl-1H-benzotriazole, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
4-Methyl-1H-benzotriazole is an additive in formulated aircraft deicing and anti-icing fluids (ADAFs) mixture. It was used as analytical standard for a study demonstrated to determine benzotriazoles and benzothiazoles in human urine samples using LC- ESI(+)MS/MS.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité