Organic reference standard, Acetone solution, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
48358.EA 34.4 EUR InStock
48358.
Organic reference standard, Acetone solution, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité