Pesticide reference standard, Benoxacor, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
46001-50MGEA 79.4 EUR InStock
46001-50MG
Pesticide reference standard, Benoxacor, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Benoxacor may be used as a reference standard in the determination of benoxacor in wheat and soil samples using gas chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC).
Benoxacor is a dichloroacetamide herbicide safener, It is used to protect corn against injury from metolachlor, its role as a safener involves inducing the enzymatic mechanism of chloroacetanilide detoxification in plants.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité