Organic reference standard, Bis-(2-chloroisopropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
48498.EA 448 EUR InStock
48498.
Organic reference standard, Bis-(2-chloroisopropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bis-(2-chloroisopropyl) ether is a colourless liquid, used as a solvent for greases, waxes and fats. It can also find applications in manufacturing of textiles, spotting agents and cleaning solutions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité