Pesticide reference standard, Bromocyclen, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
33398-100MGEA 58.5 EUR InStock
33398-100MG
Pesticide reference standard, Bromocyclen, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bromocyclen may be used as a reference standard for the determination of bromocyclen in fish tissue samples using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography with ECD and ICP–MS detection.
Bromocyclen is a cyclodiene insecticide and has been used widely against ectoparasites for treating domestic animals.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité