Pesticide reference standard, Chlorfenson, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
36124-100MGEA 68 EUR InStock
36124-100MG
Pesticide reference standard, Chlorfenson, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Chlorfenson may be used as a reference standard for the determination of chlorfenson in bee pollens by using a solid-phase extraction (SPE) column for cleanup followed by gas chromatography using electron-capture detector. Chlorfenson is a pyrethroid pesticide effective against mites of citrus fruit, vegetable crops and ornamentals. It is a non-systemic acaricide with residual ovicidal activity.
  • GHS signal: GHS07, GHS09
Attention: P273 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité