Pesticide reference standard, Chlorothalonil, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
36791-250MGEA 77 EUR InStock
36791-250MG
Pesticide reference standard, Chlorothalonil, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Chlorothalonil is a an organochlorine, broad-spectrum and non-systemic fungicide, which can be widely used in agriculture, in order to have a control on foliar pathogens.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité