Pesticide reference standard, Clethodim, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
34190-50MGEA 186 EUR InStock
34190-50MG
Pesticide reference standard, Clethodim, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Clethodim is a cyclohexanedione herbicide, which inhibits the activity of acetyl-coenzyme A carboxylase. It is widely used to control annual and perennial grass weeds of broad leaved crops, vegetables, vines and trees.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité