Pesticide reference standard, Diquat dibromide-(ethylene-d4), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
03627-5MGEA 227 EUR InStock
03627-5MG
Pesticide reference standard, Diquat dibromide-(ethylene-d4), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Diquat dibromide-(ethylene-d4) can be used as a standard for quaternary ammonium pesticide analyses in food and beverage samples using cation-exchange liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry.
  • Used for weed control management in agricultural crops and fruit orchards
  • Diquat dibromide-(ethylene-d4) is a nonselective pesticide
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité