Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Flumethrin
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
46417-100MGEA 117 EUR InStock
46417-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Flumethrin
Étalons Étalons organiques
Used in determination of flumethrin blood and milk samples of lactating dairy cows using high performance liquid chromatography (HPLC).
  • GHS signal: GHS06
Attention: P261 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité