Pesticide reference standard, Fluxapyroxad, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
37047-100MGEA 66.1 EUR InStock
37047-100MG
Pesticide reference standard, Fluxapyroxad, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Used as a reference standard for the determination of fluxapyroxad in foodstuffs by ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
  • Fluxapyroxad belongs to carboxamides group of chemicals
  • It is a succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) in complex II of the mitochondrial respiratory chain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité