Organic reference standard, Leucocrystal Violet-d6, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32834-10MGEA 481 EUR InStock
32834-10MG
Organic reference standard, Leucocrystal Violet-d6, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Leucocrystal violet-d₆ might be used as an internal standard in the determination of triphenylmethane dyes in rainbow trout samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité