Organic reference standard, Methyl heneicosanoate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
51535-1GEA 533 EUR InStock
51535-1G
Organic reference standard, Methyl heneicosanoate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Methyl heneicosanoate can find applications as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité