Organic reference standard, Padimate O, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
74309-1MLEA 99.8 EUR InStock
74309-1ML
Organic reference standard, Padimate O, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Padimate O is a tertiary amine derivative of p-aminobenzoic acid (PABA), which is commonly used as a sunscreen agent in cosmetics and other sunscreen formulations due to its ability to absorb ultraviolet radiations.
Padimate O may be used as a reference standard in the determination of padimate O in cosmetics using high performance liquid chromatography (HPLC).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité