Pesticide reference standard, Penoxsulam, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
32094-25MGEA 66.5 EUR InStock
32094-25MG
Pesticide reference standard, Penoxsulam, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Penoxsulam may be used as a reference standard in the determination of penoxsulam in water samples using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD), aquatic systems adjacent to rice fields using liquid chromatography coupled with ultraviolet detector.
  • It is a triazolopyrimidine sulphonamide type of post-emergence herbicide
  • Utilised as an acetolactate synthase (ALS) inhibitor for weed control
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité