Organic reference standard, Phenol-d6, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
48716-UEA 36.1 EUR InStock
48716-U
Organic reference standard, Phenol-d6, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Phenol-d6 raw material is used to manufacturer this standard. However, phenolic hydrogen exchange occurs naturally, converting phenol-d6 to phenol-d5. In analysing this standard, your chromatographic system will detect phenol-d5 rather tan phenol-d6.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité