Pesticide reference standard, Posaconazole, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32103-25MGEA 105 EUR InStock
32103-25MG
Pesticide reference standard, Posaconazole, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Posaconazole may have been used as reference standard in HPLC analysis for quantification of posaconazole from human plasma.
  • It is an azole antifungal drug used mostly against zygomycetes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité