Pesticide reference standards, Pyridaphenthion, PESTANAL®, analytical standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
32538-100MGEA 108 EUR InStock
32538-100MG
Pesticide reference standards, Pyridaphenthion, PESTANAL®, analytical standards, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Pyridaphenthion may be used as a reference standard for the quantification of pyridaphenthion in biological samples using liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry.
  • This insecticide is effective against sucking and chewing insects and spider mites
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité