Pesticide reference standard, Ronidazole-d3, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
VETRANAL™
34217-10MGEA 469 EUR InStock
34217-10MG
Pesticide reference standard, Ronidazole-d3, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ronidazole-d₃ may be used internal standard in the determination of avermectins, benzimidazoles and nitroimidazoles residues in bovine muscle tissue using ultra-high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (UHPLC/MS-MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité