Pesticide reference standard, Simeton, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
32072-25MGEA 177 EUR InStock
32072-25MG
Pesticide reference standard, Simeton, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Simeton has been used as internal standard in ESI-LC/MS method for quantifying environmental contaminants and in LC-MS/MS analysis for determination of pesticide residue from constructed wetlands.
  • It is an alkoxytriazine mostly used as pesticide
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité