Pesticide reference standard, Spiroxamine, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
46443-100MGEA 74.1 EUR InStock
46443-100MG
Pesticide reference standard, Spiroxamine, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Spiroxamine may be used as a reference standard for the determination of spiroxamine in honeybees during the honeybee poisoning incidents using gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).
Spiroxamine belongs to the class of spiroketalamines. It is widely used as a broad-spectrum fungicide in cereals and grapes with selective, protective, curative and eradicative properties against powdery mildew.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité