Pesticide reference standard, Tetraconazole, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
PESTANAL®
37087-100MGEA 227 EUR InStock
37087-100MG
Pesticide reference standard, Tetraconazole, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Tetraconazole is a systemic broad spectrum triazole fungicide, which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat, It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité