Balances analytiques, Entris® II série Basic Essential
Fournisseur: Sartorius Balances
BCE124-1S BCE124I-1CEU BCE124I-1S BCE224-1S BCE224I-1CEU BCE224I-1S BCE64-1S BCE64I-1CEU BCE64I-1S
611-4569EA 2030 EUR InStock
611-4569 611-4570 611-4577 611-4606 611-4607 611-4609 611-4646 611-4647 611-4649
Balances analytiques, Entris® II série Basic Essential
Balances
Les balances d'analyse Entris® II Basic Essential sont équipées d'isoCAL, d'un écran tactile LED et de 12 applications intégrées. La technologie de cellule de pesage monolithique garantit des résultats très précis. La résistance élevée aux produits chimiques est assurée par l'utilisation de pièces en PBT, en acier inoxydable et en verre.
  • Temps de stabilisation très court grâce à des capteurs de pesée ultramodernes
  • Meilleure répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection contre les surcharges, conception robuste, pesée jusqu'à une quantité prédéfinie
  • Fiabilité garantie grâce à l'auto-test '@start'
  • Choix de modèles avec étalonnage interne ou externe
  • Écran hybride offrant une excellente lisibilité et utilisation. La combinaison d'une technologie intuitive, résistante à l'usure, LED et tactile, offre une interface utilisateur structurée, simple et claire
  • La protection par mot de passe garantit un fonctionnement sécurisé et évite les modifications involontaires
Le paravent minimise les erreurs de pesée causées par des échantillons chargés électrostatiquement grâce à des pièces en verre à revêtement spécial. La chambre de pesée offre la plus grande hauteur possible de chambre de pesée utilisable, ce qui permet d'accueillir facilement même les grands récipients et d'accéder facilement au plateau de pesée. Les portes coulissantes et supérieures peuvent être facilement retirées pour le nettoyage.
Choix de modèles avec isoCAL (calibrage et ajustement internes) pour des résultats de pesée précis. Ergonomie d'utilisation et exactitude optimum grâce à une fonctionnalité complètement automatisée d'ajustement et d'étalonnage de température interne et d'étalonnage temporisé. Assure un fonctionnement conforme aux normes (SOP) grâce à une notification automatique si l'étalonnage se situe en dehors de la plage normale. La balance s'adapte facilement aux conditions ambiantes en un seul clic sur l'écran d'accueil.
Simplicité du Plug-and-play - détection automatique des accessoires Sartorius (par ex. imprimante, deuxième écran). Fonction 'PC-direct' pour une connexion facile à un PC afin de transférer les données de pesée directement dans des tableurs ou des documents tels que Microsoft® Excel ou Word.
Les balances Entris® II Basic Essential disposent de 12 applications intégrées avec une impression et une sortie de données conformes aux BPL/BPF. Tous les modèles ont 8 langues intégrées pour un fonctionnement international : Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe et polonais La série dispose d'une sortie de données pour les applications de pesée dynamique et d'un intervalle de temps configurable pour la sortie de données. Méthodes de connectivité modernes et actualisées, interface USB Type C, interface RS232 à 9 broches et un port RS232.
Attention: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées Europe (sauf la France, où les modèles -CFR sont disponibles).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité