Cleaning swabs, sealed foam, CONSTIX® SF-6
Fournisseur: Contec
CONSTIX®
CONTSF-6EA 276 EUR InStock
CONTSF-6
Cleaning swabs, sealed foam, CONSTIX® SF-6
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
The SF-6 sealed foam swab consists of a 100 PPI polyurethane foam adhesive bonded to a flexible nylon tip. The tip is mechanically secured within a tubular PP handle.
  • Flexible nylon tip allows for a softer application
  • Polyurethane foam head provides good particle entrapment for removal and solvent compatibility
The absorbant foam enables solvents, such as isopropanol and ethanol, to be readily sorbed for applications involving solvent delivery or removal.
Though compatible with many common solvents, the SF-6 is not recommended for use with ketones such as acetone or MEK.
Conditionnement: Swabs are packed 500 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité