Cleaning cloths, Unitex®
Fournisseur: ZVG
ZVGA10148-01EA 48.5 EUR InStock
ZVGA10148-01 ZVGA11148-01
Cleaning cloths, Unitex®
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
These Unitex® cleaning cloths are excellent for cleaning and degreasing surfaces, in conjunction with cleaning agents like silicone removers, water based cleaners or water. Features special manufacturing process in which polyester and pulp fibres are woven together by hydro power.
  • Tear resistant
  • High strength
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité