Combinaisons, en PP/PE, à capuche
Fournisseur: Xiantao Yongli
113-9302EA 117 EUR InStock
113-9302 113-9303 113-9308 113-9306
Combinaisons, en PP/PE, à capuche
Vêtements à usage unique
Combinaisons en PE et PP laminé.
  • Avec capuche
  • Taille, poignets et chevilles élastiqués
  • Fermeture à glissière sur le devant
  • Sans latex
Poids: 40 g/m²
Couleur: blanc/bleu.
Conditionnement: Une unité par sachet, et 50 unités par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité