F.A.M.E. Mix C20:1-C20:5 Unsaturates (5 components), (approx 25% (by weight) each component), certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
18913-1AMPEA 208 EUR InStock
18913-1AMP
F.A.M.E. Mix C20:1-C20:5 Unsaturates (5 components), (approx 25% (by weight) each component), certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester ~ 10 mg; cis-11-Eicosenoic acid methyl ester ~ 10 mg; cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester ~ 10 mg; cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester ~ 10 mg; cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester ~ 10 mg
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité