Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix
Fournisseur: Merck
Supelco®
18916-1AMPEA 78.3 EUR InStock
18916-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix
Étalons Étalons organiques
Conditionnement: 100 mg ampule contains the following with the weight percentages as indicated. Stearic acid methyl ester (C18:0) 10% Oleic acid methyl ester (C18:1<I>cis</I>-9) 20% Elaidic acid methyl ester (C18:1<I>trans</I>-9) 20% Linoleic acid methyl ester (C18:2<I>cis</I>-912) 20%<BR/>Linolelaidic acid methyl ester (C18:2<I>trans</I>-912) 20%<BR/>Arachidic acid methyl ester (C20:0) 10%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité