Set de protection pour visiteur
Fournisseur: Xiantao Yongli
113-9288EA 234 EUR InStock
113-9288
Set de protection pour visiteur
Vêtements à usage unique
Ce set de protection pour visiteur est constitué d'une blouse blanche en PE-BD, d'une charlotte, d'un masque d'hygiène, et de 2 surchaussures en CPE.
  • Pas de poche
  • Avec bouton et col
Conditionnement: 50 sets par boîte distributrice, 4 boîtes par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité