N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide activated I, LiChropur™ pour dérivatisation GC activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-10X1ML-F
50992-25ML-FEA 687 EUR InStock
50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-10X1ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide activated I, LiChropur™ pour dérivatisation GC activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Remarks on GC Suitable for the silylation of testosterone
Refractive index N20/D 1.379 - 1.381
Proton NMR spectrum Confroms to structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité