1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS) solution (10 vol parts) dans la pyridine , Silylating mixture I according to Sweeley, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
85431-10X1MLEA 147 EUR InStock
85431-10X1ML 85431-10ML 85431-25ML
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS) solution (10 vol parts) dans la pyridine , Silylating mixture I according to Sweeley, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane : Chlorotrimethylsilane (HMDS + TMCS)
Hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), useful silylating mixture for the silylation of hydroxy-compounds.
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité