Pesticide standard, Aldicarb-sulfone, reference material, Honeywell Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
HONCR1677-100MGEA 126 EUR InStock
HONCR1677-100MG
Pesticide standard, Aldicarb-sulfone, reference material, Honeywell Fluka™
Étalons Étalons organiques
High quality organic reference materials produced according to ISO 9001.
Information de livraison: Supplied with complete Certificate of Analysis (CoA) with expiry date and lot specific analytical results.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité