N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) ≥90% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
69484-1ML 69484-5ML
69484-1MLEA 73 EUR InStock
69484-1ML 69484-5ML
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) ≥90% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA)
N-methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) has been used in the silylation reaction during GC analysis of samples containing 1-monoolein, 2-monoolein, 1,2-diolein, 1,3-diolein, ethyl oleate, oleic acid and triolein.
Formule: CF₃CF₂CF₂CON(CH₃)Si(CH₃)₃
MW: 299,26 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (lit.)
Densité: 1.254 g/mL (25 °C) (lit.)
Point d'éclair: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00077822
Numéro CAS: 53296-64-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5893fbdcbd45aece52d605a4faf060ce574b19a&vid=eacf81a3229667f578b181a1d23d67c02bbbe0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless to Very Light Yellow
Appearance (Form) Liquid
Purity (GC area %) ≥ 90.0 %
Refractive index n20/D 1.351 - 1.355
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité