Dibenzyl chloromethyl phosphate ≥97.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
86546-1GEA 543 EUR InStock
86546-1G
Dibenzyl chloromethyl phosphate ≥97.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Dibenzyl chloromethyl phosphate
used in the synthesis of water-soluble prodrugs of lipophilic alcohols, phenols and amines. This compound is an improved derivative of the well known Di-tert-butyl chloromethyl phosphate. So it can be detected more easily by HPLC-UV, because of higher stability, higher yields and better UV-activity.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₁₅H₁₆ClO₄P
MW: 326,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16652586
Numéro CAS: 258516-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid or Viscous Liquid
Purity (HPLC Area %) ≥ 97.0 %
Proton NMR spectrum Conforms to structure
Phosphorus 31 NMR spectrum Conforms to structure
Expiry period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité