1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
92718-10ML 92718-10X1ML
92718-10MLEA 150 EUR InStock
92718-10ML 92718-10X1ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 8077-35-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe3b41624d2bf3efae4c7c335584e054867f557&vid=3b5045d4e2b6e10f5ed5480ed28345146c678bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (color) Colorless to Very Faint Yellow
Density D20/4 0.976 - 0.980
Refractive Index N20/d 1.502 - 1.504
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité