L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99,8, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
52517-10ML 52517-50ML 52517-10X1ML
52517-10MLEA 222 EUR InStock
52517-10ML 52517-50ML 52517-10X1ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99,8, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Hexafluoroisopropanol (HFP) is generally used to denature the native state of proteins, and it also stabilizes the a-helical conformation in unfolded peptides and proteins like ß-lactoglobulin and melittin
Suitable for the derivatization of glutamic acid, homovanillic, iso-homovanillic and dihydroxyphenyl acetic acids and Υ-aminobutyric acid.
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (lit.)                      
Point de fusion: -96
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
ONU: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da99ea9af42756619fc0e4094bac155adbedf3a&vid=5da99ea9af42756619fc0e4094bac155adbedf3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass vial 10× 1 ml 10 52517-10X1ML
Flacon Verre - 10 mL 52517-10ML
Flacon Verre - 50 mL 52517-50ML
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité