Bis(trimethylsilyl)acetamide + Trimethylchlorosilane, (BSA+TMCS) BSA 93 - 97%, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
15256-10MLEA 60.9 EUR InStock
15256-10ML
Bis(trimethylsilyl)acetamide + Trimethylchlorosilane, (BSA+TMCS) BSA 93 - 97%, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Bis(trimethylsilyl)acetamide + Trimethylchlorosilane, (BSA+TMCS)
Suitable for the derivatization of a-ketoacids, amines, amino acids, cycloserine, histamine and metabolites, phenylethylamines, phosphatidylserines and tryptamines.
Trimethylchlorosilane TMCS (minor component): 3.0 - 5.0% (GC)
BSA (major component): 93,0 - 97,0% (GC)
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 2924
ADR: 8(3),II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité