Acide heptafluorobutyrique 0.5 M pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
49540-100ML-FEA 318 EUR InStock
49540-100ML-F
Acide heptafluorobutyrique 0.5 M pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité